Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E A15720.22 A15720.36
A15720.0EEA 535 EUR
A15720.0E A15720.22 A15720.36
2-Amino-5-chlorobenzophénone ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 719-59-5 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Flash Point: 211°(412°F) Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 475640 MDL No.: MFCD00007839
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231.68 g/mol
Point d'ébullition: 424
Point de fusion: 96…99 °C
Densité: 1.33
Point d'éclair: 211 °C (412 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007839
Numéro CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7