Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 40.8 EUR
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophénone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231.68 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 96…100 °C
Point d'éclair: 211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007839
Numéro CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %