Imprimer
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B20360.06 B20360.09 B20360.18
B20360.06EA 49.7 EUR
B20360.06 B20360.09 B20360.18
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone 99%
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 2958-36-3 Molecular Formula: C13H9Cl2NO Formula Weight: 266.13 Odour: Odourless Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 652774 MDL No.: MFCD00007840
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007840
Numéro CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2