Imprimer
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
A13879.06 A13879.14
A13879.06EA 105 EUR
A13879.06 A13879.14
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 104222-34-6 Molecular Formula: C6H4ClFN2O2 Formula Weight: 190.56 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 7202993 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052698
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052698
Numéro CAS: 104222-34-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III