Imprimer
2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03 B24965.06 B24965.14
B24965.03EA 88.9 EUR
B24965.03 B24965.06 B24965.14
2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline ≥98%
2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 392-70-1 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Refractive Index: 1.5345
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03792669
Numéro CAS: 392-70-1