1,4-Diaminobutane dichlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21980.0025
8.21980.0010
8.21980.0025EA
74.9
EUR
8.21980.0025
8.21980.0010
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Formule:
C₄H₁₄Cl₂N₂ MW: 161.07 g/mol Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012526 Numéro CAS: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 ONU: 2928 ADR: 6.1 (8) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 161.07 g/mol |