Imprimer
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18312.22 A18312.14
A18312.22EA 215 EUR
A18312.22 A18312.14
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate 99%
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 333-93-7 Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl Formula Weight: 161.08 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3906680 Merck Reference: 14,7947 MDL No.: MFCD00012526
Formule: C₄H₁₄Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012526
Numéro CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Merck Index: 14,7947