Imprimer
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
A10878.06 A10878.14
A10878.06EA 68.1 EUR
A10878.06 A10878.14
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥97%
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Purity: 97+% CAS No.: 328-73-4 Molecular Formula: C8H3F6I Formula Weight: 340.01 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4645 Boiling Point: 62-64°/12mm Beilstein Reference: 2461627 MDL No.: MFCD00040837
Formule: C₈H₃F₆I
MW: 340.01 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C (12 mmHg)
Densité: 1.919
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040837
Numéro CAS: 328-73-4