Imprimer
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
A10341.06 A10341.14
A10341.06EA 54.3 EUR
A10341.06 A10341.14
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone ≥98%
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
Purity: 98% CAS No.: 30071-93-3 Molecular Formula: C10H6F6O Formula Weight: 256.15 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 85°/8mm Beilstein Reference: 2384789 MDL No.: MFCD00009910
Formule: C₁₀H₆F₆O
Point d'ébullition: 85 °C (8 mmHg)
Densité: 1.422
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009910
Numéro CAS: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7