Imprimer
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
43496.22 43496.14 43496.36
43496.22EA 208 EUR
43496.22 43496.14 43496.36
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] ≥98%
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Purity: 98+% CAS No.: 64431-96-5 Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2 Formula Weight: 282.34 Physical Form: Powder Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00004689
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282.34 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3