Imprimer
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
B21926.06 B21926.14
B21926.06EA 40.6 EUR
B21926.06 B21926.14
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle ≥98%
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle
Purity: 98% CAS No.: 2672-58-4 Molecular Formula: C12H12O6 Formula Weight: 252.22 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2219698
Formule: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252.22 g/mol
Point d'ébullition: 225…230 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008434
Numéro CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5