Imprimer
Acétonitrile, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00016.1000 1.00016.2500
1.00016.1000EA 197 EUR
1.00016.1000 1.00016.2500
Acétonitrile, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 °C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17%
Density 0.786 g/cm³
pH (H₂0) N/A
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid