Imprimer
1,2-Dibenzoylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Benzoylbenzophenone
L01592.03 L01592.MD
L01592.03EA 69 EUR
L01592.03 L01592.MD
1,2-Dibenzoylbenzène ≥97%
1,2-Dibenzoylbenzène
Purity: 97% CAS No.: 1159-86-0 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Melting Point: 145-148° Beilstein Reference: 789077
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Point d'ébullition: 424
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003078
Numéro CAS: 1159-86-0
EINECS: 214-597-2