Imprimer
4-(2-Aminoéthyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
A0302-1G A0302-25G A0302-250G
TCIAA0302-1GEA 17.6 EUR
TCIAA0302-1G TCIAA0302-25G TCIAA0302-250G
4-(2-Aminoéthyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Aminoéthyl)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Point d'ébullition: 325
Point de fusion: 164
Numéro MDL: MFCD00008193
Numéro CAS: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
Merck Index: 14,09835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae5d24f9ffe4f1b64869dd67da5ce5d6eb3ce9f3&vid=ae5d24f9ffe4f1b64869dd67da5ce5d6eb3ce9f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency