Carbonate de bis(trichlorométhyle) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A14932.06
A14932.14
A14932.22
A14932.06EA
38.9
EUR
A14932.06
A14932.14
A14932.22
Carbonate de bis(trichlorométhyle) ≥98%
Carbonate de bis(trichlorométhyle)
Purity: 98%
CAS No.: 32315-10-9
Molecular Formula: C3Cl6O3
Formula Weight: 296.75
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-91°
Boiling Point: 203-206°
Beilstein Reference: 1787583
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00062848
Formule:
C₃Cl₆O₃ Point d'ébullition: 203…206 °C Point de fusion: 77…91 °C Densité: 1.600 |
Numéro MDL:
MFCD00062848 Numéro CAS: 32315-10-9 EINECS: 250-986-3 ONU: 2928 ADR: 6.1,II |