L(-)-Tryptophane 98,5 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
T0541-25G
T0541-100G
TCIAT0541-25GEA
30.8
EUR
TCIAT0541-25G
TCIAT0541-100G
L(-)-Tryptophane 98,5 HPLC, T
L(-)-Tryptophane
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204.23 g/mol Point de fusion: 282°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064340 Numéro CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 14,09797 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.5 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.5 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.5 to -32.5 deg (C=1, H2O) |