Imprimer
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
9162.1 9162.2
ROTH9162.1EA 0 EUR
ROTH9162.1 ROTH9162.2
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Formule: C₆H₁₃NO₄
MW: 163.17 g/mol
Point de fusion: 185…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1