Imprimer
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 113 EUR
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% Biochemistry
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Formule: C₆H₁₃NO₄
MW: 163.17 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm