Imprimer
Carbonate de bis(4-nitrophényle) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L00290.06 L00290.14
L00290.06EA 49.1 EUR
L00290.06 L00290.14
Carbonate de bis(4-nitrophényle) ≥98%
Carbonate de bis(4-nitrophényle)
Purity: 98% CAS No.: 5070-13-3 Molecular Formula: C13H8N2O7 Formula Weight: 304.21 Melting Point: 136-139° Beilstein Reference: 1892897
Formule: C₁₃H₈N₂O₇
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007322
Numéro CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4