Imprimer
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B21832.09 B21832.18
B21832.09EA 68 EUR
B21832.09 B21832.18
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle ≥98%
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 17138-28-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 187-189°/20mm MDL No.: MFCD00016491
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 187…189 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016491
Numéro CAS: 17138-28-2
EINECS: 241-197-5