Imprimer
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23040.09 B23040.18
B23040.09EA 45 EUR
B23040.09 B23040.18
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 7333-63-3 Molecular Formula: Br(CH2)4P(C6H5)3Br Formula Weight: 478.22 Melting Point: 206-212° Beilstein Reference: 3812291
Formule: C₂₂H₂₃Br₂P
MW: 478.21 g/mol
Point de fusion: 206…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031636
Numéro CAS: 7333-63-3