Imprimer
3-Phénylpropylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
L03023.09 L03023.18
L03023.09EA 34 EUR
L03023.09 L03023.18
3-Phénylpropylamine ≥98%
3-Phénylpropylamine
Purity: 98+% CAS No.: 2038-57-5 Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2 Formula Weight: 135.21 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5250 Odour: Amine-like Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 2205526 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008224
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 220…221 °C
Densité: 0.949
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008224
Numéro CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
ADR: 8,III