Imprimer
Bromure de (2-hydroxyéthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00679.14 L00679.22
L00679.14EA 93.4 EUR
L00679.14 L00679.22
Bromure de (2-hydroxyéthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (2-hydroxyéthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 7237-34-5 Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br Formula Weight: 387.26 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 3922741
Formule: C₂₀H₂₀BrOP
MW: 387.26 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011901
Numéro CAS: 7237-34-5