Imprimer
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique, Wasser_2 98+% Dry weight
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
A16179.14 A16179.22 A16179.36
A16179.14EA 25.4 EUR
A16179.14 A16179.22 A16179.36
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique, Wasser_2 98+% Dry weight
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Purity: 98+% CAS No.: 3144-16-9 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: 196-200° dec. Beilstein Reference: 2809675 Merck Reference: 14,1734 Optical Rotation: +20° (c=2 in water) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00064157
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 196…200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064157
Numéro CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1734