Imprimer
Pipettes Pasteur
Fournisseur: Brand
747715 747720
612-1720EA 79.5 EUR
612-1720 612-1719
Pipettes Pasteur
Pipettes Pipettes Pasteur
Verre sodo-calcique.
Pointe capillaire longue et laminée. Extrémité d'aspiration avec constriction pour tampon d'ouate. Ø interne de la pointe : 1,0 mm.
Certifications: ISO 7712