Imprimer
Connecteurs pour tuyaux, droits, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6150-0010 6150-0020
NALG6150-0010EA 49.4 EUR
NALG6150-0010 NALG6150-0020
Connecteurs pour tuyaux, droits, Nalgene®
Raccords et connecteurs
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Two tapered tubulations fit tightly together with male/female connection, allowing for rapid joining or separation of apparatus lines.