Imprimer
Acétonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A19862.0F A19862.AP
A19862.0FEA 252 EUR
A19862.0F A19862.AP
Acétonitrile ≥99%
Acétonitrile
Purity: 99% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: C2H3N Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,786
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM