Acétonitrile 99,8 HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
111
EUR
42880.K2
42880.0F
Acétonitrile 99,8 HPLC
Acétonitrile
Formule:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Point d'ébullition: 80…82 °C Point de fusion: –48 °C…–45 °C Densité: 0.786 Point d'éclair: 5 °C (41 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 ONU: 1648 ADR: 3 II ATTEINDRE: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |