Imprimer
Acétonitrile, extra sec 99.9+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
326811000 326810010 326810025
326811000.EA 82.5 EUR
326811000. 326810010. 326810025.
Acétonitrile, extra sec 99.9+%, AcroSeal®
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0,781 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.90 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Acetamide ≤10 ppm