Imprimer
VWR®, Bains, polycarbonate avec contrôleur de température MX
Fournisseur: VWR Collection
462-0208EA 3000 EUR
462-0208 462-0207
VWR®, Bains, polycarbonate avec contrôleur de température MX
Bains Bains-marie à circulation
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Grand écran LCD EasyView™ avec alarme ou icônes de pannes et invites et menus en anglais
  • Limites de températures élevées et basses et alarmes de faible niveau de liquide réglables par l’utilisateur
  • Pompe à pression à vitesse unique
  • Protection intégrale de la pompe et de la résistance chauffante
  • Étalonnage à un point
Capacité de pompage max.:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = température ambiante
Une commande à glissière pratique permet de régler facilement le débit, le fond de la cuve surélevé offre des prises sûres lors du levage ou du positionnement du bain et permet d’être stable sur les surfaces inégales.
Le pont de contrôleur, fabriqué en DuraTop™ résistant à la chaleur et aux produits chimiques, s’enlève facilement pour nettoyer le réservoir.
Les modèles de 17 et 28 litres ont un drain et une ouverture avec couvercle pour le serpentin de refroidissement en option, idéal pour les points de consigne proches de la température ambiante.
Certifications: Conforme aux exigences de sécurité DIN 12876-1 classe I pour une utilisation avec des liquides non inflammables.
Information de livraison: Fourni avec couvercle.