Imprimer
Octanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06901.0100 8.06901.0500
8.06901.0100EA 41.9 EUR
8.06901.0100 8.06901.0500
Octanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Octanal
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: ∼171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼12 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007029
Numéro CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
ONU: 1989
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.21 g/l (20 °C)
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 167 - 169 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 56 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid