Imprimer
Octanal 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
129481000 129485000
ACRO129481000EA 29.5 EUR
ACRO129481000 ACRO129485000
Octanal 99%
Octanal
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: ∼171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12…15 °C
Densité: 0.821 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007029
Numéro CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
ONU: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %