Imprimer
Butyraldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
108090010 108091000 108090025
ACRO108090010EA 47.7 EUR
ACRO108090010 ACRO108091000 ACRO108090025
Butyraldéhyde 99%
Butyraldéhyde
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 75 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,817 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007023
Numéro CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
ONU: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
BSC Certification Passes