Imprimer
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilisé avec sodium carbonate
370980100 370980500
ACRO370980100EA 93.1 EUR
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilisé
1-Bromo-2-(2-méthoxyéthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183.05 g/mol
Point d'ébullition: 172
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.347 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000238
Numéro CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate