Imprimer
1-Bromo-2,2-diméthoxypropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11139.09 A11139.18 A11139.30
A11139.09EA 47.2 EUR
A11139.09 A11139.18 A11139.30
1-Bromo-2,2-diméthoxypropane ≥98%
1-Bromo-2,2-diméthoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 126-38-5 Molecular Formula: C5H11BrO2 Formula Weight: 183.05 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 83-87°/80mm Beilstein Reference: 2036095 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000208
Formule: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
MW: 183.05 g/mol
Point d'ébullition: 83…87 °C (80 mmHg)
Densité: 1.354
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000208
Numéro CAS: 126-38-5
EINECS: 204-784-7
ONU: 3271
ADR: 3 III