Imprimer
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11217.14 A11217.06 A11217.22
A11217.14EA 271 EUR
A11217.14 A11217.06 A11217.22
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane ≥99%
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 22094-18-4 Molecular Formula: C5H10Br2O2 Formula Weight: 261.95 Melting Point: 64-67° Beilstein Reference: 1698992
Formule: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261.94 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051792
Numéro CAS: 22094-18-4