1-Bromoheptadécafluorooctane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
386790100
386790500
386790000
ACRO386790100EA
111
EUR
ACRO386790100
ACRO386790500
386790000.
1-Bromoheptadécafluorooctane 99%
1-Bromoheptadécafluorooctane
Formule:
BrF₂C(CF₂)₆CF₃ Point d'ébullition: 142 °C (760 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 1,93 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042082 Numéro CAS: 423-55-2 EINECS: 207-028-4 Merck Index: 12,07299 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |