Imprimer
Bromotrichlorométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
8.01986.0100EA 111 EUR
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
Bromotrichlorométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromotrichlorométhane
Formule: BrCl₃C
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000783
Numéro CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)