Bromotrichlorométhane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Formule:
BrCl₃C Point d'ébullition: 104…105 °C Point de fusion: –6 °C Densité: 2,015 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000783 Numéro CAS: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |