Imprimer
1-Bromo-4-chlorobutane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11399.14 A11399.22
A11399.14EA 62 EUR
A11399.14 A11399.22
1-Bromo-4-chlorobutane ≥99%
1-Bromo-4-chlorobutane
Purity: 99% CAS No.: 6940-78-9 Molecular Formula: Br(CH2)4Cl Formula Weight: 171.47 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Aromatic Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1098275 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001010
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 175…176 °C
Densité: 1.489
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001010
Numéro CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
ONU: 1993
ADR: 3,III