Imprimer
1-Bromo-3-chloropropane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 113 EUR
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Bromo-3-chloropropane 99%
1-Bromo-3-chloropropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 142…145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1,59 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000998
Numéro CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
ONU: 2688
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %