Imprimer
1-Bromo-2-chloroéthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene chlorobromide
A12349.0E A12349.22 A12349.36
A12349.0EEA 586 EUR
A12349.0E A12349.22 A12349.36
1-Bromo-2-chloroéthane ≥98%
1-Bromo-2-chloroéthane
Purity: 98% CAS No.: 107-04-0 Molecular Formula: C2H4BrCl Formula Weight: 143.42 Flash Point: None Refractive Index: 1.4900 Odour: Sweet Melting Point: -18° Boiling Point: 106-107° Beilstein Reference: 605265 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000962
Formule: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143.41 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.726
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000962
Numéro CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III