Imprimer
1,2-Dibromotétrachloroéthane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20276.14 B20276.22
B20276.14EA 37.2 EUR
B20276.14 B20276.22
1,2-Dibromotétrachloroéthane 97%
1,2-Dibromotétrachloroéthane
Purity: 97% CAS No.: 630-25-1 Molecular Formula: BrCCl2CCl2Br Formula Weight: 325.65 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1699471
Formule: BrCl₂CCBrCl₂
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼220 °C (dec.)
Densité: 2.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000780
Numéro CAS: 630-25-1
EINECS: 211-136-7