Dibromométhane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Stabilization:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 74-95-3
Molecular Formula: CH2Br2
Formula Weight: 173.85
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: -53°
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 969143
Merck Reference: 14,6061
UN No.: 2664
MDL No.: MFCD00000168
Formule:
Br₂CH₂ Point d'ébullition: 96…98 °C Point de fusion: –53 °C Densité: 2,495 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000168 Numéro CAS: 74-95-3 EINECS: 200-824-2 ONU: 2664 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6061 |