Imprimer
4-Bromoheptane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L04807.06 L04807.14
L04807.06EA 58.2 EUR
L04807.06 L04807.14
4-Bromoheptane 97%
4-Bromoheptane
Purity: 97% CAS No.: 998-93-6 Molecular Formula: C7H15Br Formula Weight: 179.11 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 60-62°/18mm Beilstein Reference: 1697144 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039182
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 60…62 °C (18 mmHg)
Densité: 1,140
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039182
Numéro CAS: 998-93-6
EINECS: 213-653-3
ONU: 1993
ADR: 3,III