Imprimer
Bromo-2-propane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 120 EUR
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
Bromo-2-propane 99%
Bromo-2-propane
Formule: H₃CBrCHCH₃
Point d'ébullition: 59 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1.31 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000147
Numéro CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
ONU: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %