Imprimer
2-Bromobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15069.0B A15069.30
A15069.0BEA 129 EUR
A15069.0B A15069.30
2-Bromobutane ≥98%
2-Bromobutane
Purity: 98% CAS No.: 78-76-2 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 13°(55°F) Physical Form: Liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4369 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -112° Boiling Point: 91-92° Beilstein Reference: 505949 Merck Reference: 14,1554 UN No.: 2339 MDL No.: MFCD00000156
Formule: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.260
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000156
Numéro CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
ONU: 2339
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01553