2-Bromobutane 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
106781000
106785000
106780025
ACRO106781000EA
31.1
EUR
ACRO106781000
ACRO106785000
ACRO106780025
2-Bromobutane 99+%
2-Bromobutane
Formule:
H₃CBrCHCH₂CH₃ MW: 137.02 g/mol Point d'ébullition: 91 °C (760 mmHg) Point de fusion: –112 °C Densité: 1.25 g/cm³ Point d'éclair: 21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000156 Numéro CAS: 78-76-2 EINECS: 201-140-7 ONU: 2339 ADR: 3 II Merck Index: 13,01553 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Sensitivity | (Test for Ni) Passes |