Imprimer
1-Bromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Solvent 38, n-Propyl bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
8.01667.0005EA 29.5 EUR
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
1-Bromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₃
MW: 122.99 g/mol
Point d'ébullition: 71
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000254
Numéro CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
ONU: 2344
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 146 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.4341 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.4 - 9.1 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 490 °C