Imprimer
1-Bromopropane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Solvent 38, n-Propyl bromide
107310010 107312500 107315000 107310025
ACRO107310010EA 104 EUR
ACRO107310010 ACRO107312500 ACRO107315000 ACRO107310025
1-Bromopropane 99%
1-Bromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₃
MW: 122.99 g/mol
Point d'ébullition: 71
Point de fusion: –110 °C
Densité: 1.353 g/cm³
Point d'éclair: –4.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000254
Numéro CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
ONU: 2344
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %